Stampa…
1-Benzyl-3-pyrroline 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Benzyl-2,5-dihydropyrrole
OR480683-25G OR480683-5G
APOSOR480683-25GEA 373 EUR
APOSOR480683-25G APOSOR480683-5G
1-Benzyl-3-pyrroline 96%
1-Benzyl-3-pyrroline
Formula: C₁₁H₁₃N
Peso molecolare: 159,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012324
CAS Number: 6913-92-4