Stampa…
Boc-Dap(Cbz)-OH 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Boc-Dap(Z)-OH, (S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(benzyloxycarbonylamino)propionic acid
OR480680-25G OR480680-5G
APOSOR480680-25GEA 118 EUR
APOSOR480680-25G APOSOR480680-5G
Boc-Dap(Cbz)-OH 97%
Boc-Dap(Cbz)-OH
Formula: C₁₆H₂₂N₂O₆
Peso molecolare: 338,36 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08275856
CAS Number: 65710-57-8