(3-Bromo-4,5-dihydroisoxazol-5-ylmethyl)carbamic acid tert-butyl ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₉H₁₅BrN₂O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08741480 CAS Number: 109770-82-3 |