Stampa…
Pempidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine
OR480665-10G OR480665-25G
APOSOR480665-10GEA 121 EUR
APOSOR480665-10G APOSOR480665-25G
Pempidine 97%
Pempidine
Formula: C₁₀H₂₁N
Peso molecolare: 155,28 g/mol
Punto di ebollizione: 187…188 °C
Densità: 0,858 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006493
CAS Number: 79-55-0
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III