Stampa…
95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480659-25G OR480659-5G
APOSOR480659-25GEA 372 EUR
APOSOR480659-25G APOSOR480659-5G
95%
2,2,6,6-Tetrachlorocyclohexanone
Formula: C₆H₆Cl₄O
Peso molecolare: 235.92 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019451
CAS Number: 3776-30-5