Stampa…
Ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 5-methylisoxazole-4-carboxylate
OR480656-25G OR480656-50G
APOSOR480656-25GEA 216 EUR
APOSOR480656-25G APOSOR480656-50G
Ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylate
Formula: C₇H₉NO₃
Peso molecolare: 155,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631119
CAS Number: 51135-73-0