Stampa…
(1S,2R)-cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480654-1G OR480654-5G
APOSOR480654-1GEA 21.9 EUR
APOSOR480654-1G APOSOR480654-5G
(1S,2R)-cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride 98%
(1S,2R)-cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
Formula: C₆H₁₄ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11618003
CAS Number: 200352-28-9