Stampa…
1-(4-Methylphenyl)cyclopropanecarboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(p-Tolyl)cyclopropanecarboxylic acid
OR480650-10G OR480650-5G
APOSOR480650-10GEA 238 EUR
APOSOR480650-10G APOSOR480650-5G
1-(4-Methylphenyl)cyclopropanecarboxylic acid 95%
1-(4-Methylphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₂O₂
Peso molecolare: 176,2100 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066918
CAS Number: 83846-66-6