Stampa…
4-Methyl-3-nitrobenzenesulphonamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480648-10G OR480648-2.5G OR480648-500MG
APOSOR480648-10GEA 541 EUR
APOSOR480648-10G APOSOR480648-2.5G APOSOR480648-500MG
4-Methyl-3-nitrobenzenesulphonamide 97%
4-Methyl-3-nitrobenzenesulphonamide
Formula: C₇H₈N₂O₄S
Peso molecolare: 216,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00460611
CAS Number: 6949-23-1