Stampa…
2-Iodo-5-nitrotoluene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Iodo-2-methyl-4-nitrobenzene
OR480645-100G OR480645-50G
APOSOR480645-100GEA 282 EUR
APOSOR480645-100G APOSOR480645-50G
2-Iodo-5-nitrotoluene 97%
2-Iodo-5-nitrotoluene
Formula: C₇H₆INO₂
Peso molecolare: 263,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051517
CAS Number: 5326-38-5