Stampa…
3,5-Dibromothiophene-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480644-25G OR480644-5G
APOSOR480644-25GEA 818 EUR
APOSOR480644-25G APOSOR480644-5G
3,5-Dibromothiophene-2-carboxylic acid 95%
3,5-Dibromothiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₅H₂Br₂O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01006744
CAS Number: 7311-68-4