Stampa…
3-Methoxy-p-toluidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Amino-3-methoxy-4-methylbenzene, 4-Amino-2-methoxytoluene, 3-Methoxy-4-methylaniline, 4-Methyl-m-anisidine, 5-Amino-2-methylanisole
OR480640-25G OR480640-5G
APOSOR480640-25GEA 207 EUR
APOSOR480640-25G APOSOR480640-5G
3-Methoxy-p-toluidine 95%
3-Methoxy-p-toluidine
Formula: C₈H₁₁NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025371
CAS Number: 16452-01-0