Stampa…
2-Amino-5-methoxybenzonitrile 94%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480639-1G OR480639-5G
APOSOR480639-1GEA 30.1 EUR
APOSOR480639-1G APOSOR480639-5G
2-Amino-5-methoxybenzonitrile 94%
2-Amino-5-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₈N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05149280
CAS Number: 23842-82-2