Stampa…
4-Methoxy-1-naphthaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methoxynaphthalene-1-carbaldehyde
OR480638-100G OR480638-25G
APOSOR480638-100GEA 403 EUR
APOSOR480638-100G APOSOR480638-25G
4-Methoxy-1-naphthaldehyde 95%
4-Methoxy-1-naphthaldehyde
Formula: C₁₂H₁₀O₂
Peso molecolare: 186,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004006
CAS Number: 15971-29-6