Stampa…
1-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480637-25G OR480637-100G
APOSOR480637-25GEA 46.4 EUR
APOSOR480637-25G APOSOR480637-100G
1-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate 98%
1-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate
Formula: C₁₆H₂₁NO₆
Punto di fusione: 96…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00065563
CAS Number: 30925-18-9