Stampa…
L-Pipecolic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-(-)-2-Piperidinecarboxylic Acid, H-HomoPro-OH, (S)-Piperidine-2-carboxylic acid, L-Pipecolinic Acid, L-Homoproline
OR480636-100G OR480636-25G
APOSOR480636-100GEA 265 EUR
APOSOR480636-100G APOSOR480636-25G
L-Pipecolic acid 97%
L-Pipecolic acid
Formula: C₆H₁₁NO₂
Peso molecolare: 129,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005981
CAS Number: 3105-95-1