Stampa…
(4-Methoxyphenoxy)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Methoxyphenoxy)acetic acid
OR480633-100G OR480633-50G
APOSOR480633-100GEA 271 EUR
APOSOR480633-100G APOSOR480633-50G
(4-Methoxyphenoxy)acetic acid 98%
(4-Methoxyphenoxy)acetic acid
Formula: (C₆H₄(OCH₃))OCH₂COOH
Peso molecolare: 182,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014360
CAS Number: 1877-75-4