Stampa…
2-(Carbobenzoxyamino)-1-ethanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Cbz-amino)-1-ethanol, N-Z-Ethanolamine, Benzyl N-(2-Hydroxyethyl)carbamate, Benzyl (2-hydroxyethyl)carbamate, Z-Glycinol, N-(2-Hydroxyethyl)carbamic Acid Benzyl Ester
OR480631-100G OR480631-250G
APOSOR480631-100GEA 148 EUR
APOSOR480631-100G APOSOR480631-250G
2-(Carbobenzoxyamino)-1-ethanol 98%
2-(Carbobenzoxyamino)-1-ethanol
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
Peso molecolare: 195,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191060
CAS Number: 77987-49-6