Stampa…
N-(1-Naftil) etilendiammina dicloridrato 92%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR480629-100G OR480629-5G OR480629-25G
APOSOR480629-100GEA 0 EUR
APOSOR480629-100G APOSOR480629-5G APOSOR480629-25G
N-(1-Naftil) etilendiammina dicloridrato 92%
N-(1-Naftil) etilendiammina dicloridrato
Formula: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012556
CAS Number: 1465-25-4