(4-Iodophenyl)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
(C₆H₄I)CH₂COOH Punto di fusione: 136…140 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00082985 CAS Number: 1798-06-7 |