Stampa…
4-Amino-5,6-dichloropyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480624-10G OR480624-25G
APOSOR480624-10GEA 65.5 EUR
APOSOR480624-10G APOSOR480624-25G
4-Amino-5,6-dichloropyrimidine 95%
4-Amino-5,6-dichloropyrimidine
Formula: C₄H₃Cl₂N₃
Peso molecolare: 163,99 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09837293
CAS Number: 310400-38-5