Stampa…
Ethyl-7-bromo-1H-indole-2-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 7-bromo-1H-indole-2-carboxylate
OR480619-1G OR480619-5G OR480619-10G
APOSOR480619-1GEA 46.6 EUR
APOSOR480619-1G APOSOR480619-5G APOSOR480619-10G
Ethyl-7-bromo-1H-indole-2-carboxylate 95%
Ethyl-7-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₀BrNO₂
Peso molecolare: 268,1066 g/mol
Punto di fusione: 87…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04972046
CAS Number: 16732-69-7