Stampa…
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480616-100G OR480616-25G OR480616-50G
APOSOR480616-100GEA 328 EUR
APOSOR480616-100G APOSOR480616-25G APOSOR480616-50G
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formula: C₁₀H₁₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00798989
CAS Number: 4965-09-7