Stampa…
3-Chloro-4-methylanisole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480614-100G OR480614-25G
APOSOR480614-100GEA 223 EUR
APOSOR480614-100G APOSOR480614-25G
3-Chloro-4-methylanisole 97%
3-Chloro-4-methylanisole
Formula: C₈H₉ClO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00087376
CAS Number: 54788-38-4