Stampa…
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480608-10G OR480608-25G OR480608-5G
APOSOR480608-10GEA 609 EUR
APOSOR480608-10G APOSOR480608-25G APOSOR480608-5G
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₁₃H₁₀N₂
Peso molecolare: 194,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00219254
CAS Number: 4105-21-9