4-Methyl-1H-pyrazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Fomepizole
OR480607-100G
OR480607-25G
OR480607-500G
APOSOR480607-100GEA
219
EUR
APOSOR480607-100G
APOSOR480607-25G
APOSOR480607-500G
4-Methyl-1H-pyrazole 98%
4-Methyl-1H-pyrazole
Formula:
C₄H₆N₂ Punto di ebollizione: 99…100 °C/6mmHg Densità: 0,99 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005245 CAS Number: 7554-65-6 UN: 1760 ADR: 8,III |