Stampa…
1-Naftilamina 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Aminonaphthalene
OR480601-250G OR480601-25G OR480601-100G
APOSOR480601-250GEA 144 EUR
APOSOR480601-250G APOSOR480601-25G APOSOR480601-100G
1-Naftilamina 98%
1-Naftilamina
Formula: C₁₀H₉N
Peso molecolare: 143,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004016
CAS Number: 134-32-7