Stampa…
(S)-(-)-1,2-Epossipropano 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-(-)-Metilossirano, (S)-(-)-Ossido di propilene
OR480600-100G OR480600-25G
APOSOR480600-100GEA 0 EUR
APOSOR480600-100G APOSOR480600-25G
(S)-(-)-1,2-Epossipropano 97%
(S)-(-)-1,2-Epossipropano
Formula: C₃H₆O
Peso molecolare: 58,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064312
CAS Number: 16088-62-3