Stampa…
L-Proline benzyl ester hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: H-Pro-OBzl.HCl
OR480596-100G OR480596-25G
APOSOR480596-100GEA 69.8 EUR
APOSOR480596-100G APOSOR480596-25G
L-Proline benzyl ester hydrochloride 98%
L-Proline benzyl ester hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₅NO₂
Peso molecolare: 241,72 g/mol
Punto di fusione: 148…151 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039002
CAS Number: 16652-71-4