Stampa…
Tetrabromo-p-benzoquinone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3,5,6-Tetrabromo-1,4-benzoquinone, 2,3,5,6-Tetrabromocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, p-Bromanil, Tetrabromoquinone, 4-Bromanil, Tetrabromo-1,4-benzoquinone
OR480592-25G OR480592-100G
APOSOR480592-25GEA 171 EUR
APOSOR480592-25G APOSOR480592-100G
Tetrabromo-p-benzoquinone 95%
Tetrabromo-p-benzoquinone
Formula: C₆Br₄O₂
Peso molecolare: 423,68 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013785
CAS Number: 488-48-2