Stampa…
4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR480590-100G OR480590-25G
APOSOR480590-100GEA 150 EUR
APOSOR480590-100G APOSOR480590-25G
4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone 97%
4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone
Formula: C₁₂H₁₄O₂
Peso molecolare: 190,24 g/mol
Punto di fusione: 170…175 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00210693
CAS Number: 105640-07-1