Stampa…
2-Hydroxypyridine-N-oxide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR480588-100G OR480588-25G OR480588-5G OR480588-1KG
APOSOR480588-100GEA 49.3 EUR
APOSOR480588-100G APOSOR480588-25G APOSOR480588-5G APOSOR480588-1KG
2-Hydroxypyridine-N-oxide 98%
2-Hydroxypyridine-N-oxide
Formula: C₅H₅NO₂
Punto di fusione: 147…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006195
CAS Number: 13161-30-3