Stampa…
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR480586-100G OR480586-250G
APOSOR480586-100GEA 193 EUR
APOSOR480586-100G APOSOR480586-250G
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane 98%
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane
Formula: C₆H₁₁BrO₂
Peso molecolare: 195,06 g/mol
Punto di ebollizione: 67…70 °C
Densità: 1,431 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006567
CAS Number: 33884-43-4