Stampa…
3-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480583-25G OR480583-5G
APOSOR480583-25GEA 232 EUR
APOSOR480583-25G APOSOR480583-5G
3-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
3-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formula: C6H4BrN3
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832893
CAS Number: 55405-67-9