Stampa…
Benzyl-2-bromoethyl ether 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: ((2-Bromoethoxy)methyl)benzene, Benzyloxyethyl Bromide, (2-Bromoethoxymethyl)benzene
OR480582-100G OR480582-25G
APOSOR480582-100GEA 159 EUR
APOSOR480582-100G APOSOR480582-25G
Benzyl-2-bromoethyl ether 97%
Benzyl-2-bromoethyl ether
Formula: C₉H₁₁BrO
Peso molecolare: 215,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01321307
CAS Number: 1462-37-9