Stampa…
4-Methoxybenzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR480581-100G OR480581-25G
APOSOR480581-100GEA 259 EUR
APOSOR480581-100G APOSOR480581-25G
4-Methoxybenzenesulphonamide
4-Methoxybenzenesulphonamide
Formula: C₇H₉NO₃S
Punto di fusione: 111…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025392
CAS Number: 1129-26-6