Stampa…
N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Acetamidocyclohexanone
OR480579-100G OR480579-250G
APOSOR480579-100GEA 121 EUR
APOSOR480579-100G APOSOR480579-250G
N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide 97%
N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide
Formula: C₈H₁₃NO₂
Peso molecolare: 155,20 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03703462
CAS Number: 27514-08-5