Stampa…
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: MIT
OR480577-1G OR480577-5G OR480577-25G
APOSOR480577-1GEA 87.3 EUR
APOSOR480577-1G APOSOR480577-5G APOSOR480577-25G
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one hydrochloride 98%
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one hydrochloride
Formula: C₄H₆ClNOS
Peso molecolare: 151,608 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06804636
CAS Number: 26172-54-3