Stampa…
N-Ethyl-1-naphthylamine
Fornitore: Apollo Scientific
OR480574-25G OR480574-1G OR480574-5G
APOSOR480574-25GEA 0 EUR
APOSOR480574-25G APOSOR480574-1G APOSOR480574-5G
N-Ethyl-1-naphthylamine
N-Ethyl-1-naphthylamine
Formula: C₁₂H₁₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003880
CAS Number: 118-44-5