Stampa…
4-Isopropylbenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480571-100G OR480571-250G
APOSOR480571-100GEA 148 EUR
APOSOR480571-100G APOSOR480571-250G
4-Isopropylbenzoic acid 95%
4-Isopropylbenzoic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Peso molecolare: 164,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002564
CAS Number: 536-66-3