Stampa…
2-Chloroethyl toluene-4-sulphonate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloroethyl p-toluenesulphonate
OR480570-100G OR480570-500G
APOSOR480570-100GEA 121 EUR
APOSOR480570-100G APOSOR480570-500G
2-Chloroethyl toluene-4-sulphonate 97%
2-Chloroethyl toluene-4-sulphonate
Formula: C₉H₁₁ClO₃S
Peso molecolare: 234,7 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000970
CAS Number: 80-41-1