Stampa…
Methyl (4-methoxyphenyl)acetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-methoxyphenylacetate
OR480569-100G OR480569-500G
APOSOR480569-100GEA 159 EUR
APOSOR480569-100G APOSOR480569-500G
Methyl (4-methoxyphenyl)acetate 97%
Methyl (4-methoxyphenyl)acetate
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Peso molecolare: 180,23 g/mol
Punto di ebollizione: 258 °C/19mmHg
Densità: 1,117 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 36 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008454
CAS Number: 23786-14-3
UN: 3272
ADR: 3,III