Stampa…
(S)-2-Boc-aminomethylpyrrolidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480535-25G OR480535-5G
APOSOR480535-25GEA 725 EUR
APOSOR480535-25G APOSOR480535-5G
(S)-2-Boc-aminomethylpyrrolidine 95%
(S)-2-Boc-aminomethylpyrrolidine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06796572
CAS Number: 141774-70-1