Stampa…
5-Bromo-2-chlorobenzothiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-2-chlorobenzo[d]thiazole
OR480532-1G OR480532-5G
APOSOR480532-1GEA 111 EUR
APOSOR480532-1G APOSOR480532-5G
5-Bromo-2-chlorobenzothiazole 95%
5-Bromo-2-chlorobenzothiazole
Formula: C₇H₃BrClNS
Peso molecolare: 248,53 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09749227
CAS Number: 824403-26-1