2,5-Dichlorobenzothiazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480498-1G
OR480498-5G
APOSOR480498-1GEA
74.2
EUR
APOSOR480498-1G
APOSOR480498-5G
2,5-Dichlorobenzothiazole 97%
2,5-Dichlorobenzothiazole
Formula:
C₇H₃Cl₂NS Peso molecolare: 204,0764 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00044024 CAS Number: 2941-48-2 |