Stampa…
2-Chlorobenzothiazole-6-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480496-1G OR480496-250MG OR480496-500MG
APOSOR480496-1GEA 452 EUR
APOSOR480496-1G APOSOR480496-250MG APOSOR480496-500MG
2-Chlorobenzothiazole-6-carbonitrile 95%
2-Chlorobenzothiazole-6-carbonitrile
Formula: C₈H₃ClN₂S
Peso molecolare: 194,6408 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09743933
CAS Number: 80945-83-1