Stampa…
DL-Homoserine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480476-100G OR480476-25G
APOSOR480476-100GEA 287 EUR
APOSOR480476-100G APOSOR480476-25G
DL-Homoserine 95%
DL-Homoserine
Formula: C₄H₉NO₃
Punto di fusione: 187…189 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002618
CAS Number: 1927-25-9