Stampa…
2-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: H-DL-3-tBu-Ala-OH, H-β-tBu-DL-Ala-OH
OR480463-1G OR480463-5G
APOSOR480463-1GEA 136 EUR
APOSOR480463-1G APOSOR480463-5G
2-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid 98%
2-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid
Formula: C₇H₁₅NO₂
Peso molecolare: 145,202 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066078
CAS Number: 106247-35-2