Stampa…
L-Methionine sulphoximine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2S)-2-Amino-4-(S-methylsulphonimidoyl)butanoic acid, H-Met(sulphoximine)-OH
OR480433-1G OR480433-5G
APOSOR480433-1GEA 321 EUR
APOSOR480433-1G APOSOR480433-5G
L-Methionine sulphoximine 98%
L-Methionine sulphoximine
Formula: C₅H₁₂N₂O₃S
Peso molecolare: 180,222 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002621
CAS Number: 15985-39-4