Stampa…
(H-Homocys-OH)₂
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR480428-100G OR480428-25G
APOSOR480428-100GEA 304 EUR
APOSOR480428-100G APOSOR480428-25G
(H-Homocys-OH)₂
(H-Homocys-OH)₂
Formula: C₈H₁₆N₂O₄S₂
Punto di fusione: 281…284 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020391
CAS Number: 626-72-2